Laboratoriumkoelkasten met hoogwaardige prestaties, TSX
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TSX2305GV TSX2305SV
HERATSX2305GVEA 7150 EUR
HERATSX2305GV HERATSX2305SV
Laboratoriumkoelkasten met hoogwaardige prestaties, TSX
Koelkasten
Beschikbaar in glazen of stevige deur, de koelkasten met hoogwaardige prestaties van de TSX-reeks combineren geavanceerde microprocessorgestuurde temperatuurregeling met een kastconstructie van hoge kwaliteit en alarmsystemen. Positieve, geforceerde luchtcirculatie is ontwikkeld om
een gelijkmatige temperatuur te behouden voor de bescherming van belangrijke medische en farmaceutische opslag en laboratoriummedia, reagentia en meer. De V-drive technologie is ontwikkeld om een gelijkmatige temperatuur te behouden die zich voortdurend aanpast aan gebruikspatronen, wat leidt tot aanzienlijke energiebesparingen zonder afbreuk te doen aan de bescherming.
  • Forced-air circulation for temperature uniformity at all shelf levels
  • Heat-free defrost for maximum temperature uniformity
  • Quiet operation at just 52 dBA
  • Four 2" casters for easy mobility; the front two are lockable
  • Bright, LED interior lighting
  • Keyed on/off switch with easy to use, setpoint security
  • Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads
  • Built-in remote alarm contacts
  • Standard self powered 4 to 20 mA output
  • Glass door versions are standard with triple pane glass door
  • Designed to safely store media, reagents, chemotherapy, pharmaceutical and other medical and laboratory-grade products requiring a temperature range of 2 to 8 °C
  • Unique V-drive technology is designed to detect usage patterns such as door openings when a higher compressor Speed is needed and periods of stability where the compressor runs at a lower speed
  • Saving energy without compromising protection
  • Easy to use microprocessor control with interior light, setpoint security and alarms
  • Standard door locks provide comfort and assurance
  • Tested to GMP Clean Room Class A/ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) with easy to clean surfaces support USP and hazardous drug compounding and other clean room environments
  • Tested and certified to conform with the design and safety standards of UL 471, 61010, and CE Directive 2011/65/EU and 2015/863
V-drive-technologie: Terwijl koelkasten en vriezers met gewone koelmiddelen single-speed compressors gebruiken die voortdurend aan- en uitschakelen, werkt de V-drive-technologie van de TSX-reeks met variabele snelheid om de koelprestatie aan te passen aan de
omstandigheden binnen en buiten de koelkast of vriezer. Wanneer dit gecombineerd wordt met de automatische afstemming, optimaliseert de frequentieregelaar de draaisnelheid van de compressors naar de huidige omstandigheden. Wanneer de deuren vaak geopend worden of wanneer er monsters worden toegevoegd aan de koelkast of vriezer, detecteert de besturing deze activiteiten en verhoogt de draaisnelheid om de temperaturen snel terug naar de ingestelde waarde te brengen. Deze innovatieve technologie is één van de redenen dat de TSX-reeks
de snelheid zo snel herstelt na het openen van de deur en zorgt voor meer rust in drukke laboratoria. Wanneer de omstandigheden stabiel zijn, zoals 's nachts of in het weekend, werkt de koelkast op lage snelheid en vermindert zo het energieverbruik met behoud van een stabiele temperatuur voor de monsters.
Ergonomically designed door handle with a soft-touch grip.The controller is angled to help prevent neck strain. Convenient, easy to clean and adjustable epoxy coated full and half shelves. Whisper quiet with a sound level of 52 dBA, enabling end users to work alongside the refrigerator without distraction. Bright, LED interior lighting, self-closing multipaned glass or solid doors with 90° stop to assist with inventory loads, US EPA ENERGY STAR Certified with up to 40% less energy usage than conventional refrigerant models*.
ACT Environmental Impact Factor Label Certified, providing third-party verification of the sustainable impacts of the product, its operations, and its end of life. Natural, R290 refrigerants and water-blown foam make the TSX Series compliant with EU F-GAS regulations, U.S. Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy (SNAP), and other Global Environmental Regulations. Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility, Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ready, enabling you to have a connected experience with your unit so you always - and anywhere - know the safety of your samples and the performance of your refrigerator or freezer. Compatible with wireless monitoring systems and remote alarm contacts including our Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro wireless monitoring systems. Alternate Door swing configuration and door types, Extra and Alternate wire baskets, shelves, and drawers, Free-standing or factory-installed chart recorders, Stainless Steel interior finish, E-Lock Adapter kits.
Certificaten: UL, cUL, ENERGYSTAR, CE.