Multiparametermeter (pH/ISE/geleidbaarheid/DO), tafelmodel, inoLab® Multi 9630 IDS
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1FD570 1FD57K
665-0487EA 3172 EUR
665-0487 665-0525
Multiparametermeter (pH/ISE/geleidbaarheid/DO), tafelmodel, inoLab® Multi 9630 IDS
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Digitaal hoogwaardig multiparameterapparaat met drie galvanisch gescheiden meetkanalen voor pH/mV, ISE (inclusief stapsgewijze methoden), geleidbaarheids- en zuurstofmetingen. Met uitgebreide GLP-functies.
  • Gelijktijdige metingen met drie onafhankelijke meetkanalen
  • Door de gebruiker gedefinieerde combinaties van gelijke of verschillende parameters
  • Continuous Measurement Control (CMC) voor meting in het optimale pH-bereik
  • Quality Sensor Control (QSC) voor benchmarking van de huidige toestand van de speciale IDS-elektroden
  • Digitale verwerking en gegevensoverdracht (conform GLP) via USB-interface
  • Helder kleurenscherm beschermd door glas, behuizing aan onderkant uit hoogwaardig zinkspuitgietwerk en antibacterieel toetsenbord
  • Draadloos gebruik mogelijk: Kan gebruikt worden met de nieuwe draadloze IDS-sensoren met plugkopaansluiting (draadloze modules zijn vereist, niet meegeleverd)
De inolab® Multi 9630 IDS meet pH, mV, DO (verzadiging, concentratie, partiële druk, BZV), geleidbaarheid (specifieke weerstand, zoutgehalte, TDS), temperatuur, turbiditeit.
The meter can be used with standard IDS sensors, 'wireless ready' IDS sensors (wireless modules required) and conventional pH/ORP/ISE electrodes (integratable adapter/module required). IDS sensors distinctively store their serial number and calibration records for immediate operation. They also process the measurement signal and thus enhance the quality of measured data. The optional wireless functionality eliminates the need for disturbing cables.
Informatie over toebehoren: Andere kabels zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Leveringsinformatie: De meter wordt afzonderlijk geleverd met een universele voeding, standaard en gebruiksaanwijzing, software MultiLab® Importer en MultiLab® User en USB-kabel.
Set K bevat daarbovenop: digitale IDS pH-elektrode SenTix® 980, buffers 4, 7 en 10,01, 3 mol/l KCl, optische IDS DO-sensor FDO 925, digitale IDS-geleidbaarheidscel TetraCon® 925, 0,01 mol/l KCl, geleidbaarheidsstandaard