Thermo Scientific™ TSX Series high-performance pharmacy refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainability objectives for the storage of pharmaceuticals, vaccines, chemotherapy and other medical and pharmacy-grade storage requiring 2 to 8 °C. The Series’ V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns, offering significant energy savings without compromising protection. The Series’ V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns, offering significant energy savings without compromising protection. Certified to NSF/ANSI 456 Vaccine Storage standard, the TSX series can help you meet regulations and guidelines from the CDC, World Health Organisation, and other Health Ministries on vaccine storage and handling. The TSX Series delivers the performance and quality you need, in addition to the low sound, low energy, and exceptional user experience you deserve.
- Driedubbele glazen deur helpt om optimale condities binnenin de koelkast te behouden
- Geforceerde luchtcirculatie voor een gelijkmatige temperatuur en een snel herstel van de temperatuur
- Hittevrije ontdooiing voor maximale temperatuuruniformiteit
- Stille werking bij slechts 52 dBA
- Aan/uit-schakelaar met sleutel met eenvoudig te gebruiken setpoint-beveiliging
- Zelfsluitende deur met stop op 90° om te helpen bij de bevoorrading
- Ingebouwde externe alarmcontacten
V-drive-technologie: Terwijl koelkasten en vriezers met gewone koelmiddelen single-speed compressors gebruiken die voortdurend aan- en uitschakelen, werkt de V-drive-technologie van de TSX-reeks met variabele snelheid om de koelprestatie aan te passen aan de
omstandigheden binnen en buiten de koelkast of vriezer. Wanneer dit gecombineerd wordt met de automatische afstemming, optimaliseert de frequentieregelaar de draaisnelheid van de compressors naar de huidige omstandigheden. Wanneer de deuren vaak geopend worden of wanneer er monsters worden toegevoegd aan de koelkast of vriezer, detecteert de besturing deze activiteiten en verhoogt de draaisnelheid om de temperaturen snel terug naar de ingestelde waarde te brengen. Deze innovatieve technologie is één van de redenen dat de TSX-reeks
de snelheid zo snel herstelt na het openen van de deur en zorgt voor meer rust in drukke laboratoria. Wanneer de omstandigheden stabiel zijn, zoals 's nachts of in het weekend, werkt de koelkast op lage snelheid en vermindert zo het energieverbruik met behoud van een stabiele temperatuur voor de monsters.
Tested to GMP Clean Room Class A/ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) with easy to clean surfaces support USP and hazardous drug compounding and other clean room environments. Tested and certified to conform with the design and safety standards of UL 471, 61010, and CE Directive 2011/65/EU and 2015/863. Ergonomically designed door handle with a soft-touch grip. The microprocessor controller is angled to help prevent neck strain, Convenient, fully extendable and adjustable basket drawers, Whisper quiet with a sound level of 52 dBA, enabling end users to work alongside the refrigerator without distraction. Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads, US EPA ENERGY STAR Certified with up to 40% less energy usage than conventional refrigerant models. ACT Environmental Impact Factor Label Certified, providing third-party verification of the sustainable impacts of the product, its operations, and its end of life.
Natural, R290 refrigerants and water-blown foam make the TSX Series compliant with EU F-GAS regulations, U.S. Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy (SNAP), and other Global Environmental Regulations. Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility. Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ready, enabling you to have a connected experience with your unit so you always and anywhere know the safety of your samples and the performance of your refrigerator or freezer. Compatible with wireless monitoring systems and remote alarm contacts including our Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro wireless monitoring systems. Alternate door swing configuration and door types. Extra and alternate wire baskets, shelves, and drawers. Free-standing or factory installed chart recorders. Stainless steel interior finish.
E-Lock adapter kits, 4 to 20 milliamp transmitters and other remote alarm modules. Specialty, regional, and country specific plugs. Industry Leading 120-month compressor warranty (varies by country, please contact us for details). Included Certificate of Calibration to an NIST (National Institute of Standards and Technology, formerly National Bureau of Standards) traceable instrument includes a model number and serial number certificate. Optional Validation Testing Programs include in house and field-based temperature mapping and Installation Qualification (IQ) and Operation Qualification (OQ) programs, Optional Factory Acceptance Test results including QC Test Log Sheets and QC Temperature Graphs.
Certificaten: UL, cUL, CE.