Robotische tips voor FLIPR Tetra, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FT-384-BK-R FT-384-C-R
AXYGFT-384-BK-REA 5910 EUR
AXYGFT-384-BK-R AXYGFT-384-C-R
Robotische tips voor FLIPR Tetra, Axygen®
Pipettips
Deze tips worden geproduceerd volgens strenge specificaties onder strikte procescontroles en geautomatiseerd samengesteld om consistente prestatie en kwaliteit te garanderen. Ontworpen voor gebruik in FLIPR Tetra geautomatiseerde systemen van Molecular Devices.
  • Geproduceerd volgens strenge specificaties onder strikte procescontroles
  • Geassembleerd via automatische systemen om consistente prestatie en kwaliteit te garanderen
  • Gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
  • Zwarte en heldere tips in 384-wells formaat