Hoge prestaties, automatische ontdooiing, diepvriezers bij -30 °C, TSX
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TSX2330FV TSX1230FV TSX3030FV TSX5030FV
HERATSX2330FVEA 8120 EUR
HERATSX2330FV HERATSX1230FV HERATSX3030FV HERATSX5030FV
Hoge prestaties, automatische ontdooiing, diepvriezers bij -30 °C, TSX
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Thermo Scientific™ TSX-serie hoogwaardige apotheekkoelkasten zijn ontworpen met functies die monsterbescherming en duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen voor de opslag van farmaceutische producten, vaccins, chemotherapie en andere medische en apotheekwaardige opslag waarvoor 2 tot 8 °C nodig is. De V-drive-technologie van de serie is ontworpen om temperatuuruniformiteit te bieden die zich voortdurend aanpast aan gebruikerspatronen, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert zonder de bescherming in gevaar te brengen. De TSX-serie is gecertificeerd volgens de NSF/ANSI 456-standaard voor vaccinopslag en kan u helpen te voldoen aan de voorschriften en richtlijnen van de CDC, de Wereldgezondheidsorganisatie en andere ministeries van Volksgezondheid met betrekking tot de opslag en verwerking van vaccins. De TSX-serie levert de prestaties en kwaliteit die u nodig heeft, naast het lage geluid, de lage energie en de uitzonderlijke gebruikerservaring die u verdient.
  • Geforceerde luchtcirculatie voor temperatuuruniformiteit en snel temperatuurherstel
  • Niet-invasief ontdooien met tijd- en temperatuurgestuurde cyclus
  • Stille werking met slechts 52 dBA
  • Aan/uit-schakelaar met sleutel en gebruiksvriendelijke setpoint-beveiliging
  • Zelfsluitende deur met 90°-stop om te helpen bij het laden van inventaris
  • Ingebouwde externe alarmcontacten
  • Standaard zelfaangedreven uitgang van 4 tot 20 mA
V-drive-technologie: Terwijl koelkasten en vriezers met gewone koelmiddelen single-speed compressors gebruiken die voortdurend aan- en uitschakelen, werkt de V-drive-technologie van de TSX-reeks met variabele snelheid om de koelprestatie aan te passen aan de omstandigheden binnen en buiten de koelkast of vriezer. Wanneer dit gecombineerd wordt met de automatische afstemming, optimaliseert de frequentieregelaar de draaisnelheid van de compressors naar de huidige omstandigheden. Wanneer de deuren vaak geopend worden of wanneer er monsters worden toegevoegd aan de koelkast of vriezer, detecteert de besturing deze activiteiten en verhoogt de draaisnelheid om de temperaturen snel terug naar de ingestelde waarde te brengen. Deze innovatieve technologie is één van de redenen dat de TSX-reeks de snelheid zo snel herstelt na het openen van de deur en zorgt voor meer rust in drukke laboratoria. Wanneer de omstandigheden stabiel zijn, zoals 's nachts of in het weekend, werkt de koelkast op lage snelheid en vermindert zo het energieverbruik met behoud van een stabiele temperatuur voor de monsters.
Het apparaat heeft 4 zwenkwielen; de 2 aan de voorkant zijn afsluitbaar.
Gefabriceerd in een bekroonde, afvalvrije faciliteit, klaar voor Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect, zodat u een verbonden ervaring met uw apparaat kunt hebben, zodat u altijd en overal op de hoogte bent van de veiligheid van uw monsters en de prestaties van uw koelkast of vriezer. Compatibel met draadloze bewakingssystemen en externe alarmcontacten, waaronder onze Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro draadloze bewakingssystemen. Alternatieve deurzwaaiconfiguratie en deurtypes. Extra en alternatieve draadmanden, planken en laden. Vrijstaande of in de fabriek geïnstalleerde kaartrecorders. Roestvrijstalen binnenafwerking, E-Lock adaptersets, 4 tot 20 milliampère zenders en andere alarmmodules op afstand. Speciale, regionale en landspecifieke stekkers, toonaangevende compressorgarantie van 120 maanden (varieert per land, neem contact met ons op voor meer informatie). Het meegeleverde kalibratiecertificaat voor een traceerbaar instrument van NIST (National Institute of Standards and Technology, voorheen National Bureau of Standards) bevat een modelnummer en serienummercertificaat. Optionele validatietestprogramma's omvatten in-house en veldgebaseerde temperatuurkartering en installatiekwalificatie (IQ ) en Operation Qualification (OQ)-programma's, optionele fabrieksacceptatietestresultaten inclusief QC-testlogboekbladen en QC-temperatuurgrafieken.
Getest volgens GMP Clean Room Klasse A/ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) met eenvoudig te reinigen oppervlakken die USP en gevaarlijke bereidingen van geneesmiddelen en andere cleanroomomgevingen ondersteunen. Getest en gecertificeerd om te voldoen aan de ontwerp- en veiligheidsnormen van UL 471, 61010 en CE-richtlijn 2011/65/EU en 2015/863. Ergonomisch ontworpen deurklink met soft-touch grip. De microprocessorcontroller is schuin geplaatst om nekbelasting te voorkomen. Handige, volledig uittrekbare en verstelbare mandladen. Fluisterstil met een geluidsniveau van 52 dBA, waardoor eindgebruikers zonder afleiding naast de koelkast kunnen werken. Zelfsluitende deur met 90°-stop om te helpen bij het laden van inventaris. US EPA ENERGY STAR-gecertificeerd met tot 40% minder energieverbruik dan conventionele koelmiddelmodellen*. ACT Environmental Impact Factor Label-gecertificeerd, dat verificatie door derden biedt van de duurzame impact van het product, de werking ervan en het einde van de levensduur ervan. Natuurlijke, R290-koelmiddelen en watergeblazen schuim zorgen ervoor dat de TSX-serie voldoet aan de EU F-GAS-regelgeving , het Significant New Alternatives Policy (SNAP) van het Amerikaanse Environmental Protection Agency en andere mondiale milieuregelgeving.
Certificaten: UL, cUL, ENERGYSTAR, CE.