Vriezers met ultralage temperatuur, TSX
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Thermo Scientific™
471-1203EA 19284 EUR
471-1203 471-1206 471-1204 471-1205
Vriezers met ultralage temperatuur, TSX
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Thermo Scientific™ TSX-serie ultra-low high-performance vriezers zijn ontworpen met functies die duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. De V-drive-technologie van de serie is ontworpen om temperatuuruniformiteit te bieden die zich aanpast aan de laboratoriumomgeving, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert. Deze −80 °C vriezers zijn nu verkrijgbaar in vier capaciteiten, maximaliseren de opslagcapaciteit van monsters en bieden aanzienlijke energiebesparingen ten opzichte van conventionele vriezers met ultralaag koelmiddel.
  • Beste piekvariatie van energie-efficiënte vriezers met ultralage temperatuur: minder dan 5 °C
  • Registreren de temperatuur en gebeurtenissen
  • Herontwikkeld gebruikersinterface met capacitieve touchscreen (zelfs wanneer men latex handschoenen draagt)
  • Elimineren de noodzaak voor een afzonderlijke chart recorder met data logging en temperatuurmapping, alle gegevens kunnen geëxporteerd worden via een ingebouwde USB-poort
  • Geavanceerde beveiligingsfuncties: alarminstelling, controller beveiligd met een paswoord, deuren die compatibel zijn met een hangslot en optionele toegangskaartinvoer
  • Ergonomisch ontwerp: comfortabel deurhandvat, touchscreen en legplanken op ooghoogte waardoor er geen rekken op vloerhoogte geplaatst moeten worden
  • Eenvoudig te gebruiken installatiewizard, gebeurtenislogboek, temperatuurmapping en gegevensdownloads
  • Snelste temperatuurherstel na het openen van de deur op de markt: 17 minuten
  • Zeer gelijkmatige temperatuur: <5,2 °C met openingen van de deur, <4,0 °C zonder opening van de deur
Ontworpen om de impact op het milieu te beperken:
Verminder het energieverbruik tot 70%
Verbruik minder dan 8 kWh/dag, afhankelijk van de grootte
Produceer minder warmte-emissies vanuit het milieu en verlaagt de HVAC-kosten
Natuurlijke koudemiddelen die voldoen aan de EU F-gasregelgeving: R170 en R290
Milieuvriendelijke, watergeblazen schuimisolatie
Gefabriceerd in een bekroonde, afvalvrije faciliteit
Vier capaciteiten: 400, 500, 600 en 700 2"/5 cm box om te voldoen aan verschillende opslagbehoeften en laboratoriumafmetingen.
V-aandrijftechnologie: Terwijl conventionele koelmiddelen en hoogwaardige koelkasten en diepvriezers compressoren met één snelheid gebruiken die voortdurend aan en uit gaan, draait de V-drive uit de TSX-serie op variabele snelheden om de koelprestaties aan te passen aan de omstandigheden binnen en buiten de koelkast of vriezer. In combinatie met de geautomatiseerde afstemmingsregeling optimaliseert deze aandrijving met variabele snelheid de bedrijfssnelheid van de compressor voor de huidige omstandigheden. Wanneer de deur vaak wordt geopend of er monsters aan de koelkast of vriezer worden toegevoegd, detecteert het besturingssysteem de activiteit en verhoogt de aandrijfsnelheid om de temperatuur snel terug te brengen naar het ingestelde punt. Deze innovatieve technologie is een van de redenen waarom de TSX-serie een uitstekende deuropeningsherstelsnelheid (DOR) levert, en meer gemoedsrust voor drukke laboratoria. Wanneer de omstandigheden stabiel zijn, bijvoorbeeld wanneer de unit 's nachts of in het weekend draait, draait de aandrijving op een lage snelheid, waardoor het energieverbruik wordt verminderd terwijl de temperatuur voor de monsters stabiel blijft.
Temperatuur: −50 to −86 °C.
Certificaten: CE, ENERGYSTAR.
Informatie over toebehoren: Ter plaatse gemonteerde opties en toebehoren moeten worden geïnstalleerd door een bevoegde professional.