N,N-Dimethylaceetamide, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
85817.230EA
98.9
EUR
85817.230
N,N-Dimethylaceetamide, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
N,N-Dimethylaceetamide
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87,12 g/mol Kookpunt: 166,1 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 0,937 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008686 CAS nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Bereik: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
Specification Test Results
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99.8-100 % |
Acidity 0-0.0005 | 0-0.001 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |