Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 914 EUR
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetten Micropipetten
Veelzijdige, ergonomische pipet met innovatief ontwerp, voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van precisie en nauwkeurigheid.
  • Buitengewoon licht
  • Innovatief herontworpen principe van zuigerslagpipet - Zuiger gemaakt van organisch polymeer Fortron® met grote chemische, thermische en mechanische weerstand
  • Laagste zuig-, doseer-, uitblaas- en tipejectiekracht
  • Veerbelaste intrekbare kegeltip biedt een goede afdichting, verlengt de levensduur van de kegeltip en biedt een exacte uitlijning van de tip
  • Afzonderlijk kanaal verwijderen voor snel en eenvoudig onderhoud
  • Volledig autoclaveerbaar
Ontworpen en samengesteld voor algemene laboratorium- en onderzoekstoepassingen in Life Science. Typische toepassingen zijn: Levensmiddelen en dranken, forensisch onderzoek, cosmetica, landbouw, onderzoek bij dieren, chemische analyse, onderzoekstoepassingen in medische en academische faciliteiten.
Certificaten: Zonder CE markering.