2-Fluoroadenine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
459160010
459160050
ACRO459160010EA
154
EUR
ACRO459160010
ACRO459160050
2-Fluoroadenine 97%
2-Fluoroadenine
Formule:
C₅H₄FN₅ Smeltpunt: >350 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632749 CAS nummer: 700-49-2 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |