Morpholin-3-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
460530010
460530050
460530250
ACRO460530010EA
26.5
EUR
ACRO460530010
ACRO460530050
ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Formule:
C₄H₇NO₂ Smeltpunt: 106…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00631009 CAS nummer: 109-11-5 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 109 °C |
GC | ≥97.5 % |