VWR®, celkweekplaten met één putje
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2966EA 349 EUR
734-2966 734-2977
VWR®, celkweekplaten met één putje
Microplaten Celcultuurplaten
Celcultuurplaten met één putje, gemaakt van helder PS, zijn verkrijgbaar met plasmabehandeling voor consistente celhechting en groei, of niet-behandeld voor gebruik in toepassingen waarbij celhechting niet gewenst is.
  • Grotere interne plaatafmetingen, waardoor een groter gebied voor celgroei ontstaat
  • De standaard SBS-voetafdruk maakt ze compatibel met standaardapparatuur en geautomatiseerde systemen
  • Vrij van DNase, RNase en menselijk DNA, gecertificeerd niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch
  • Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
TC-behandeld: Deze gerechten zijn behandeld met vacuümgasplasma of corona voor consistente celhechting en groei.
Onbehandeld: Onbehandelde cel- en weefselkweekschalen zijn ideaal voor toepassingen waarbij celhechting niet gewenst is.
Temperatuurbereik: –20 tot +50 °C
Certificaten: ISO13485:2003, ISO9001:2008.