VWR® MCP 100MCT 100 pocketcolorimeters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
705-1084EA 474 EUR
705-1084 705-1085
VWR® MCP 100MCT 100 pocketcolorimeters
Colorimeters Colorimeters met één parameter
Deze draagbare colorimeters zijn ontworpen voor nauwkeurige wateranalyse.
  • Blader door het geheugen
  • Automatische uitschakeling
  • Realtime klok en datum
  • Kalibratiemodus
  • Opslagfunctie
  • Eén keer nul (OTZ)
  • Waterdicht (zoals gedefinieerd in IP 68, 1 uur op 0,1 meter)
Deze instrumenten maken gebruik van hoogwaardige interferentiefilters met LED's met lange levensduur als lichtbron, zonder bewegende delen in een transparante monsterkamer. De apparaten leveren zeer snel nauwkeurige, reproduceerbare resultaten. Dankzij kalibratie- en softwarematige instelmogelijkheden zijn deze instrumenten ook geschikt om te testen. Tests worden uitgevoerd met tabletreagentia met langdurige stabiliteit en een gegarandeerde houdbaarheid van minimaal 5 of 10 jaar, of met poederreagentia.
Het kwaliteitstestcertificaat vermeldt de referentiewaarde van elke methode in vergelijking met de meetwaarde van het instrument. Naast een officiële verklaring over de kwaliteit van het instrument, garandeert dit document de gebruiker dat de MCT-fotometer binnen een bepaald tolerantiebereik werkt.
Het instrument heeft een fabriekskalibratie, die gerelateerd is aan internationale standaarden, die niet NIST-traceerbaar zijn. Dit instrument kan door de gebruiker worden gekalibreerd in een 'gebruikerskalibratiemodus' met traceerbare NIST-standaarden.
Certificaten: CE-markering
Informatie over toebehoren: De optioneel verkrijgbare IRiM (infraroodinterfacemodule) maakt gebruik van moderne infraroodtechnologie om meetgegevens van de MD 100 fotometer naar een van de drie optionele interfaces te verzenden. Deze interfaces kunnen worden gebruikt om verbinding te maken met een pc, een USB-printer of een seriële printer.
Het apparaat wordt compleet geleverd met dataloggingsoftware, waardoor gegevens eenvoudig en snel naar een pc kunnen worden overgebracht. Gegevens kunnen optioneel worden opgeslagen als Excel-sheet of .txt-bestand.
Leveringsinformatie: Het instrument wordt geleverd in een draagtas en wordt geleverd met: 4 microbatterijen (AAA), 3 ronde injectieflacons (glas) met deksel (MCT 100 en MCP 100) en 2 ronde injectieflacons (kunststof) met deksel (alleen MCP 100), 1 roerstaafje (alleen MCT 100) en 1 borstel, garantie informatie, kwaliteitstestcertificaat en handleiding.