2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010
167340050
167340250
ACRO167340010EA
19.7
EUR
ACRO167340010
ACRO167340050
ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formule:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220.31 g/mol Kookpunt: 75…80 °C (.7 mmHg) Smeltpunt: 65…68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001601 CAS nummer: 719-22-2 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 70 °C |
GC | ≥97.5 % |