2-Cyclohepten-1-one 90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
171070010 171070050
ACRO171070010EA 77.6 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formule: C₇H₁₀O
Kookpunt: 189 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004157
CAS nummer: 1121-66-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %