Natriumacetaat trihydraat HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Acetic acid sodium salt trihydrate
446200010
446202500
ACRO446200010EA
83.8
EUR
ACRO446200010
ACRO446202500
Natriumacetaat trihydraat HPLC
Natriumacetaat trihydraat
Formule:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136.08 g/mol Smeltpunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00071557 CAS nummer: 6131-90-4 Merck Index: 13,08642 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystals |
UV | at 254 nm A: ≤0.02 |
pH | 7.5 to 9.2 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.0005 % |