1,4-Cineole 85%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
456060250 456061000
ACRO456060250EA 34.5 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 65 °C (21hPa)
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 0,887 g/cm³
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209502
CAS nummer: 470-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %