1,3-Benzenedithiol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzene-1,3-dithiol
456100010 456100050
ACRO456100010EA 66.5 EUR
ACRO456100010 ACRO456100050
1,3-Benzenedithiol 95%
1,3-Benzenedithiol
Formule: C₆H₆S₂
Kookpunt: 128…129 °C (21hPa)
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004842
CAS nummer: 626-04-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %