Azijnzuur 25% in water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456850050 456850250
ACRO456850050EA 45.7 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Azijnzuur 25% in water
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
Kookpunt: 103 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %