Joodmethaan 99% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl iodide
459010025
459011000
459015000
ACRO459010025EA
642
EUR
ACRO459010025
ACRO459011000
ACRO459015000
Joodmethaan 99% stabilised
Joodmethaan
Formule:
CH₃I Kookpunt: 42,5 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –66 °C Dichtheid: 2,28 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001073 CAS nummer: 74-88-4 UN: 2644 ADR: 6.1,I |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |