Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250
459241000
ACRO459240250EA
56.6
EUR
ACRO459240250
ACRO459241000
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-fluorobenzoate
Formule:
C₈H₇FO₂ Kookpunt: 90…92 °C (27hPa) Dichtheid: 1,192 g/cm³ Vlampunt: 78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017959 CAS nummer: 403-33-8 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |