4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
459920050
459920250
ACRO459920050EA
55.9
EUR
ACRO459920050
ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formule:
C₃H₃ClN₂ Smeltpunt: 71…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00159634 CAS nummer: 15878-00-9 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Powder or crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |