4-Chloro-1-butene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Chlorobut-1-ene
460160010
460160050
ACRO460160010EA
46.8
EUR
ACRO460160010
ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Formule:
C₄H₇Cl MW: 90.55 g/mol Kookpunt: 75 Dichtheid: 0.921 g/cm³ Vlampunt: –8 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039386 CAS nummer: 927-73-1 UN: 1993 ADR: 3 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |