5-Hydroxy-4-octanone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
460760050
460760250
ACRO460760050EA
70.2
EUR
ACRO460760050
ACRO460760250
5-Hydroxy-4-octanone 97%
5-Hydroxy-4-octanone
Formule:
C₈H₁₆O₂ Kookpunt: 80…86 °C (12 mmHg) Vlampunt: 71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021928 CAS nummer: 496-77-5 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |