6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 45.2 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formule: C₁₂H₁₈O
Kookpunt: 249 °C
Smeltpunt: 22…23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002234
CAS nummer: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %