Eenkanaalspipetten, mechanisch, variabel/vast volume, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4925000.030 4925000.049 4925000.014 4925000.022 4925000.057 4925000.065 4925000.073 4925000.081 4925000.090 4925000.103 4925000.111 4925000.120 4925000.138 4925000.146 4925000.154 4925000.162 4925000.170 4924000.010 4924000.029 4924000.037 4924000.045 4924000.053 4924000.061 4924000.070 4924000.088 4924000.096 4924000.100 4924000.118 4924000.908 4924000.916 4924000.924 4924000.940
EPPE4925000.030EA 217 EUR
EPPE4925000.030 EPPE4925000.049 EPPE4925000.014 EPPE4925000.022 EPPE4925000.057 EPPE4925000.065 EPPE4925000.073 EPPE4925000.081 EPPE4925000.090 EPPE4925000.103 EPPE4925000.111 EPPE4925000.120 EPPE4925000.138 EPPE4925000.146 EPPE4925000.154 EPPE4925000.162 EPPE4925000.170 613-5832 613-5833 613-5834 613-5835 613-5836 613-5837 613-5838 613-5839 613-5840 613-5841 613-5842 EPPE4924000.908 EPPE4924000.916 EPPE4924000.924 613-7086
Eenkanaalspipetten, mechanisch, variabel/vast volume, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipetten Micropipetten
De robuuste Reference® 2 is de opvolger van de Reference®-pipet en beschikt over een nieuw ontwerp, minder gewicht en unieke bediening met één knop.
  • Bediening met één knop en veerbelaste tipkegel voor snelle en ergonomische hantering met minder moeite
  • Snelle tipejectie met actieve aerosolreductie; haptische feedback voorkomt onbedoelde tipejectie
  • Het serienummer is afgedrukt op meerdere onderdelen van de pipet voor een betere traceerbaarheid
  • Een geïntegreerde RFID-chip met alle relevante gegevens zorgt voor volledige traceerbaarheid
  • Optionele TrackIT-software voor eenvoudige identificatie en documentatie met de mogelijkheid om eigen gegevens toe te voegen (bijv. kalibratietijd en resultaten, locatie)
  • Autoclaveerbaar
Dankzij de betrouwbare en nauwkeurige bediening is de pipet ideaal voor gebruik met kostbare vloeistoffen of in elke toepassing waarbij een zeer hoge mate van nauwkeurigheid vereist is.
Ontworpen en samengesteld voor algemene laboratorium- en onderzoekstoepassingen in Life Science. Typische toepassingen zijn: Levensmiddelen en dranken, forensisch onderzoek, cosmetica, landbouw, onderzoek bij dieren, chemische analyse, onderzoekstoepassingen in medische en academische faciliteiten.
Werkt met windows 7/8/vista.
Certificaten: Zonder CE markering.
Bestelinformatie: Alle pipetten met instelbaar volume worden geleverd met een epT.I.P.S.® box (behalve de versies van 2,5 ml, 5 ml en 10 ml).
Elke verpakking van 3 bevat drie pipetten, een set bijpassende Eppendorf-tips en een balpen.