Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4926000.018 4926000.026 4926000.034 4926000.042 4926000.050 4926000.069
613-5843EA 1050 EUR
613-5843 613-5844 613-5845 613-5846 613-5847 613-5848
Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipetten Micropipetten
De robuuste Reference® 2 is de opvolger van de Reference-pipet en beschikt over een nieuw ontwerp, minder gewicht en unieke bediening met één knop.
  • Bediening met één knop en veerbelaste tipkegel voor snelle en ergonomische verwerking met minder moeite
  • Snelle tipafwerping met actieve aerosolreductie; haptische feedback voorkomt onbedoelde tipafwerping
  • De veerbelaste tipkegel kan optioneel worden ingeschakeld/uitgeschakeld en verbetert de reproduceerbaarheid en flexibiliteit
  • De kanaalindicator garandeert een continu identieke pipetuitlijning tijdens het werkproces
  • Het serienummer is afgedrukt op meerdere onderdelen van de pipet voor een betere traceerbaarheid
  • Een geïntegreerde RFID-chip met alle relevante gegevens zorgt voor volledige traceerbaarheid
  • Optionele TrackIT-software voor eenvoudige identificatie en documentatie met de mogelijkheid om eigen gegevens toe te voegen (bijv. kalibratietijd en resultaten, locatie)
  • Volledig autoclaveerbaar
Dankzij de betrouwbare en nauwkeurige bediening is de pipet ideaal voor gebruik met kostbare vloeistoffen of in elke toepassing waarbij een zeer hoge mate van nauwkeurigheid is vereist.
Ontworpen en samengesteld voor algemene laboratorium- en onderzoekstoepassingen in Life Science. Typische toepassingen zijn: Levensmiddelen en dranken, forensisch onderzoek, cosmetica, landbouw, onderzoek bij dieren, chemische analyse, onderzoekstoepassingen in medische en academische faciliteiten.
*Werkt met Windows 7/8/Vista.
Certificaten: Zonder CE markering.