VWR®, Achromatische Objectieven met Hoog Contrast voor VisiScope
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-1629EA 27.5 EUR
630-1629 630-1628 630-1633 630-1632 630-1631 630-1630
VWR®, Achromatische Objectieven met Hoog Contrast voor VisiScope
Microscoopobjectieven
Deze instaplenzen zijn ideaal voor helderveld-, donkerveld- en eenvoudige polarisatietoepassingen. Ze zijn specifiek ontworpen om een optimaal contrast te bereiken en zo de opbrengst te maximaliseren op een instrument bedoeld voor onderwijs op F.N. 18.