4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 59.5 EUR
H60144.14 H60144.22
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
4-Methoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004398
CAS nummer: 830-09-1
EINECS: 212-594-0