Viscositeitsmeters Ubbelohde, ASTM
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 483 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viscositeitsmeters Ubbelohde, ASTM
Viscosimeters Capillaire viscometers
Viscositeitsmeters met hangend kogelniveau voor de bepaling van de relatieve viscositeit van vloeistoffen met newtoniaans stromingsgedrag.
Aanbevolen minimale doorstroomtijd: 200 s.
Certificaten: DIN 51 562 deel 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM gekalibreerd voor automatische metingen.