UHPLC Purospher® STAR RP-18 endcapped kolommen
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
1.50650.0001EA 526 EUR
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
UHPLC Purospher® STAR RP-18 endcapped kolommen
Kolommen voor chromatografie
Deze UHPLC-kolommen op basis van Purospher® STAR RP-18 endcapped zijn beschikbaar als geoptimaliseerde silicadeeltjes van 2 μm en ideaal voor ultrasnelle toepassingen, waarbij resolutie, gevoeligheid en monsterdoorvoer cruciaal zijn. Ze zijn de eerste keus voor screening met hoge doorvoer en QC-analyses, procesbewaking, methodeontwikkeling en LC/MS-toepassingen. Dankzij de uitgebalanceerde selectiviteit kunnen de Purospher® STAR RP-18 endcapped UHPLC-kolommen bijna alle veeleisende scheidingen met tailing-free chromatogrammen uitvoeren. De Purospher® STAR RP-18 endcapped 3 μm-kolommen worden aanbevolen voor moeilijke monsters waarbij verstopping en tegendruk een probleem vormen.
  • In de UHPLC-omgeving wordt de snelheid met een factor 10 verhoogd
  • Het verbruik van oplosmiddelen wordt drastisch verlaagd
  • Uitstekende piekvorm voor alle soorten zure, basische en metaal-chelaterende analyten
  • Buitengewone pH-stabiliteit van pH 1,5 - 10,5 voor een zeer breed toepassingsbereik
  • Verbeterde gevoeligheid vanwege de verbeterde signaal-ruisverhouding
Hibar® HR-kolommen worden compleet geleverd met sluitstukken en zijn drukstabiel (600 bar) voor UHPLC-gebruik.
Hibar® HR-kolommen worden compleet geleverd met sluitstukken en zijn drukstabiel (600 bar) voor UHPLC-gebruik.