Superspher®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 885 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Superspher®
Kolommen voor chromatografie
Superspher® verbetert de scheidingsefficiëntie van HPLC-analyse. Deze high-performance bolvormige silicadrager met een gemiddelde korrelgrootte van 4 μm biedt volgens theoretische berekening en ervaringen uit het veld de beste druk-/scheidingsverhouding en staat wat dat betreft aan de top van de huidige generatie HPLC-systemen.
Het aantal theoretische platen voor Superspher® is <100000 N/m. Daarom zijn ze altijd eerste keuze wanneer complexe mengsels om hoge piekcapaciteit vragen.
Er is een brede reeks modificaties met Superspher® leverbaar: niet-polaire derivaten (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped en RP-select B) en polaire derivaten (Si 60).
De beschermingskolommen moeten op de LiChroCART®-patronen worden aangesloten via de manu-CART®-patroonhouder 1.51486.0001