Bioassay-schalen, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
240835 240845
734-2179EA 215 EUR
734-2179 734-1342
Bioassay-schalen, Nunc™
Cultuurschalen Bioassayschalen
PS, steriel, met deksel. Handig voor het screenen van grote aantallen kolonies in kloonexperimenten. Schalen met laag profiel bedoeld voor genomisch screenen en kolonieselectie.
  • Kan worden gebruikt voor het kweken van bacteriën en schimmels; ook geschikt voor agardiffusie-assays
  • Kan worden gebruikt als vochtkast voor incubatie van MicroWell™-platen
  • Gevoerd met nat filterpapier en ook erg handig als incubatiekamer voor in-situ-hybridisatie
  • Groot groeioppervlak
  • Schaal met laag profiel geschikt voor robotica-instrumenten