VWR®, Blokverwarmers, Analoog
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
460-0354EA 385 EUR
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Blokverwarmers, Analoog
Blokverwarmers Analoge blokverwarmers
De multifunctionele analoge blokverwarmers van VWR® met een hoog wattage en constante temperatuur zijn zuinig, veelzijdig en compact.
  • Compact ontwerp met kleine voetafdruk
  • Temperatuurbereik, laag: Van omgevingstemperatuur +5 tot 100 °C, hoog: 75 tot 150 °C
  • Multifunctioneel apparaat voor een breed scala aan toepassingen
  • Uitzonderlijke temperatuuruniformiteit
  • Geschikt voor verwisselbare, modulaire verwarmingsblokken van VWR® voor buisjes met een capaciteit van 0,2 tot 50 ml
  • Toepasbaar bij 18 tot 33 °C, bij 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Deze multifunctionele eenheden zijn ideaal voor incubatie en activering van culturen, enzymreacties, immunoassays, smelt-/kookpunten en een verscheidenheid aan andere laboratoriumprocedures. Twee afzonderlijke temperatuurinstelknoppen zorgen voor regeling van lage en hoge temperaturen. De knop voor het lage bereik kan worden aangepast van boven de omgevingstemperatuur tot 100 °C, en de knop voor het hoge bereik kan worden aangepast van 75 tot 150 °C. Elke eenheid vereist een minimale bankruimte.
Elk model accepteert afzonderlijke, verwisselbare, modulaire verwarmingsblokken, waarin verschillende monstercontainers kunnen worden geplaatst, zoals microbuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, microplaten en PCR-strips of -buisjes. De blokken zijn voorzien van een thermometergat en hebben een nauw 'buis-en-blok'-contact voor maximale warmteopslag.
Certificaten: TUV-gecertificeerd, RoHS-conform.
Bestelinformatie: Wordt geleverd zonder verwarmingsblokken, deze a.u.b. apart bestellen.
Opgelet: Om een mogelijk elektrisch gevaar te voorkomen, mag u de opening niet goed vullen of de opening blokkeren met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik als droogbad/incubator.
* T = kamertemperatuur