VWR®, Cleanroom-binnenkleding
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8810EA 453 EUR
113-8810 113-8812 113-8814 113-8811 113-8813 113-8816 113-8817 113-8819 113-8815 113-8818
VWR®, Cleanroom-binnenkleding
Wegwerpkleding
Deze wegwerponderkleding, gemaakt van non-woven comfortabel SMS, bestaat uit een shirt en een broek. De set kan worden gebruikt als binnenpak of werkpak. Compatibel voor gebruik in cleanroomomgevingen van ISO-klasse 6.
  • Ronde nek
  • Lange mouwen en pijpen
  • Elastische polsen en enkels
  • Latexvrij elastiek
Gewicht: 35 g/m²
Verpakking: Set bevat (1 shirt en 1 broek) afzonderlijk verpakt. 50 sets per zak, 2 zakken per doos, doos van 100 sets.