Multiparametersysteem, draagbaar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 1090 EUR
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Multiparametersysteem, draagbaar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Draagbare 2-kanaalsmeters voor parallelle bepaling van pH, mV, relatieve mV, ionen (SG78), geleidbaarheid, TDS (totaal van opgeloste vaste stoffen), zoutgehalte of specifieke weerstand.
SevenGo Duo™ - ph-/geleidbaarheidsmeter (IP67) voor routinegebruik
- Display met hoge resolutie en grote cijfers, stevige waterdichte behuizing (IP67)
- Automatische instelling van celconstante
- 3-punts pH-kalibratie met keuze uit 4 vooraf gedefinieerde en 1 door gebruiker gedefinieerde buffergroepen
- Geheugen voor 99 gegevensrecords
- Automatische eindpuntdetectie, automatische bufferherkenning enMore Product Information