Filtertrechters voor analytische tests, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
145-0020 145-0045 145-2020 145-2045 147-0045 147-2045
513-1451EA 288 EUR
513-1451 513-1452 513-1453 513-1454 513-1471 515-0189
Filtertrechters voor analytische tests, Nalgene®
Filters Flesfilters
Goedkope steriel filtertrechter voor eenmalig gebruik voor microbiologische analysetests, voedsel/dranken, grondstoffen, steriliteitstests en kwaliteit van afwerkingsproducten. Bovenkant: PP, kraag: PS.
  • Adapters accommodate No. 8 stoppers for use with vacuum manifolds or filter flasks
  • 250 ml sizes are useful when testing beverages that may foam
  • 513-1471: Membrane turns black when wet, making it easier to detect and count growing colonies
  • Upper separates easily from lower for easy membrane access
  • High impact polystyrene collars are rugged for reliable