VWR® Anti-verdampingsbollen voor Waterbaden
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462-7050EA 131 EUR
462-7050 462-7049 462-0584
VWR® Anti-verdampingsbollen voor Waterbaden
Parels Kunststofparels
Lichtgewicht, economische PP-bolletjes die een deken vormen op het vloeistofoppervlak. Bollen hebben een diameter van 20 mm, 275 bollen bestrijken ongeveer 1000 cm².
  • Verminder het warmteverlies met 77% en de verdamping met 87%
  • Isoleer als een vaste stof en zorg toch voor directe toegang tot de vloeistof in het bad