VWR® VisiScope® 534, trinoculaire microscopen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2943EA 1770 EUR
630-2943 630-2944
VWR® VisiScope® 534, trinoculaire microscopen
Microscopen
Geavanceerde routinemicroscopen voor doorvallend lichttoepassingen in laboratoria. Ook ideaal voor het lesgeven en trainen van studenten, vooral op medisch gebied.
  • Anti-schimmelbehandeling voor alle doelstellingen
  • Volledig Köhler-verlichtingssysteem voor homogeen, helder licht
  • Efficiënte, energiebesparende LED-lamp
  • IOS W-plan objectieven voor hoog contrast, scherpe beelden
  • Gegoten frame met hoge stabiliteit
Bestelinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven, stofkap en externe voeding met meerdere stekkers.