Geldocumentatiesystemen, PhotoDoc-It™ 70
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
97-0274-05 97-0274-02 97-0274-08 97-0274-11 97-0274-14
732-1249EA 4650 EUR
732-1249 732-1248 732-1226 732-1227 732-1228
Geldocumentatiesystemen, PhotoDoc-It™ 70
Fotodocumentatiesystemen
De PhotoDoc-It™ 70 is ontworpen om kleurenbeelden vast te leggen, af te drukken en op te slaan voor basisgeldocumentatie, zonder dat er film nodig is.
  • DigiCam 70-kleurencamera met een resolutie van >16 megapixel en 5,0× optische zoom
  • Lichtgewicht kap zorgt voor een compacte donkerekameromgeving
  • Beelden opslaan op de geheugenkaart of direct voordelige kleurenafdrukken van 10×15 cm (4×6") genereren met behulp van de bijgeleverde fotoprinter
  • De ethidiumbromidefilter voor fluorescent gekleurde gels (EtBr Red 570-640 nm), dat zich in de kap bevindt, kan