Nicotinamide-N-oxide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 230 EUR
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006202
CAS nummer: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Order Now
Specification Test Results
Assay 97,5%