J.T.Baker®, multifunctioneel alkalisch wasmiddel, RBS 35 concentraat
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker®
7348.5000EA 103.43 EUR
7348.5000
J.T.Baker®, multifunctioneel alkalisch wasmiddel, RBS 35 concentraat
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
RBS 35 concentraat wordt gebruikt voor handmatige reiniging, inweek- en ultrasoonbaden. Deze oppervlakteactieve stoffen zijn alkalisch, schuimend en ongevoelig voor waterhardheid.
  • Hoog bevochtigend en emulgerend vermogen
  • Geen risico op kalkaanslag bij verdunning in leidingwater
  • Totale spoeling
Geschikt voor het reinigen van glaswerk, laboratoriumapparatuur en voor het reinigen van onderdelen van glas, RVS, spuitgietmatrijzen en productieapparatuur.
Typische concentratie voor gebruik: 2%