Afdekglaasjes
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0117580 0117520 0117650 0117640 0117500 0117530
630-2200EA 369 EUR
630-2200 630-2190 630-2213 630-2204 630-2189 MARI0117530
Afdekglaasjes
Dekglaasjes
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
  • Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
  • Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
  • Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Suitable for fluorescence microscopy.