Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F3
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 327 EUR
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F3
Pipetten Micropipetten
Superieur gebruiksgemak, verbeterde prestaties, goede betrouwbaarheid en onderhoudsgemak bij de lichtste pipetten die op de markt beschikbaar zijn.
  • AVG-mechanisme (Advanced Volume Gearing) - Zelfondersteunend modulair mechanisme verbetert de nauwkeurigheid, precisie en duurzaamheid, met lichte kracht en kleinere stappen voor volumewijziging
  • Grote display met witte cijfers op een zwarte achtergrond voor optimale volumezichtbaarheid en veiligheid
  • Pipetteerknop met dubbele werking en draaiend bovendeel voorkomt onbedoelde volumewijziging
  • Superieure