Nitril handschoenen, Kimtech™ Sterling™
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
99210 99211 99212 99213 99214_U
112-4831EA 37.8 EUR
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 KIMB99214_U
Nitril handschoenen, Kimtech™ Sterling™
Handschoenen
Een nieuwe manier van gebruik van synthetisch nitril polymeer maakt de productie van een handschoen mogelijk met een vingertopdikte van slechts 0,09 mm, maar met een uitstekende elastische kracht. Dankzij het verlaagde gewicht van de handschoen kan de hoeveelheid afval significant verminderd worden. De gepatenteerde fysieke eigenschappen van de handschoen zorgen voor een goede pasvorm die aanvoelt als latex met de chemische en mechanische bescherming van nitril.
  • De handschoenen bevatten geen natuurlijk rubberlatex, wat de kans op TYPE I handschoengerelateerde reacties vermindert
  • De gestructureerde vingertoppen verbeteren de grip op natte en droge voorwerpen, met een betere vingergevoeligheid
  • Handschoenen zijn sterker dan latex en bieden een betere bescherming tegen een breed gamma van chemicaliën waaronder cytotoxische geneesmiddelen
  • Rolranden voor extra stevigheid en het eenvoudig aan- en uittrekken van de handschoenen
  • Minder opslagruimte-tot 50% meer handschoenen in een doos dan traditionele handschoendozen
  • Virusbescherming volgens ISO 16604-procedure B:2004
  • Antistatisch getest, handschoenen voldoen aan de vereisten gedefinieerd in EN 1149-5
Ideaal voor een volledige bescherming bij een grote verscheidenheid aan laboratoriumprocessen, zoals chemie, biochemie, microbiologie, virologie, biowetenschappen, biomedisch onderzoek, forensische wetenschap, niet-steriele geneesmiddelenproductie en omgevings- en voedseltoepassingen.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certificaten: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved