BioLine ATEX-serie vriezers
Leverancier: GRAM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RF660DLG
471-0507EA 0 EUR
471-0507
BioLine ATEX-serie vriezers
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
BioLine is een uitgebreid koelassortiment dat is ontworpen om aan speciale biowetenschappelijke behoeften te voldoen. BioLine onderscheidt zich van andere 'vonkvrije' vriezers op de markt, omdat is aangetoond dat zowel de binnen- als de buitenkant van alle units voldoen aan de Europese richtlijnen in de ATEX [EN/IEC60079-15]-richtlijn, wat betekent dat ze veilig voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen (Zone 2 [Categorie 3]). Het unieke luchtdistributiesysteem wordt gecombineerd met de innovatieve 'slimme ontdooi'-functie van BioLine om de temperatuurconsistentie voor bioopslag teMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model RF660D
Art.-Nr. 471-0507
Environmentally Preferable
Display LED
Weight