pH-elektroden, Sentix® IDS
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
103740 103780 103750 103741
662-1249EA 285 EUR
662-1249 662-1254 662-1253 662-1250
pH-elektroden, Sentix® IDS
Elektroden pH-elektroden
Hoogwaardige, verbeterde sensortechnologie gecombineerd met de meest moderne meetelektronica.
  • Intelligent: Elektroden worden automatisch herkend door de meter, elke sensor wordt precies aangegeven
  • Digitaal: Meetsignalen worden digitaal verwerkt en leveren zeer nauwkeurige gegevens op
  • Benchmarking voor meetintegriteit van de elektroden met behulp van QSC (Quality Sensor Control)
  • IDS-elektroden slaan hun serienummer en kalibratiegegevens op
Ø×L: 12×120 mm
Bestelinformatie: Verschillende kabellengtes beschikbaar.