Rekken voor cryoboxen met centrifugebuisjes
Leverancier: TENAK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TE25208 TE25206 TE25204 TE25202 TE25200
479-0849EA 208.2 EUR
479-0849 479-0848 479-0847 479-0846 479-0845
Rekken voor cryoboxen met centrifugebuisjes
Rekken Rekken voor cryogene dozen
Roestvrij staal, schuiflegbord.
  • Schuifrekontwerp
  • Voor dozen met een hoogte van 130 mm
Voor vrieskasten. De rekken zijn speciaal ontworpen voor gebruik met dozen voor centrifugebuisjes. Dozen met externe afmetingen van maximaal H×B 132×137 mm, de lengte kan in principe hetzelfde zijn als het legbord.
Bestelinformatie: Geleverd exclusief cryoboxen