Laboratoriumflessen, amber, met wijde opening en GLS 80®-schroefdop, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1160146 1160151 1160150 1160149 1160148 1160147 218666959 218663653
215-2065EA 60.9 EUR
215-2065 215-2070 215-2069 215-2068 215-2067 215-2066 215-2852 215-2960
Laboratoriumflessen, amber, met wijde opening en GLS 80®-schroefdop, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3,3, amber, met blauwe PP-schroefdop.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
  • Extra brede opening maakt eenvoudig schoonmaken mogelijk
  • Minimale thermische uitzetting geeft relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurveranderingen
  • Glas Type I volgens USP, EP en JP
  • Amberglas voldoet aan USP 671 en Eur. Ph. 3.2.1. voor bescherming tegen UV-licht
Amberkleurig, ter bescherming van lichtgevoelige materialen. UV-bescherming tot een lichtgolflengte van ca. 500 nm. Alleen het buitenoppervlak van de flessen is gekleurd, zodat de DURAN®-eigenschappen aan de binnenzijde intact blijven. Rond, met schaalverdeling en speciaal ontwikkeld GLS 80®-schroefdraad. De fles is met het snelsluitmechanisme gemakkelijk te openen en te sluiten. Door de wijde opening van 80 mm kunnen de flessen eenvoudig en veilig worden gevuld - en geleegd - met poeders, pasta's, granulaten en vloeistoffen. In de grote opening passen zelfs trechters voor grote volumes goed en gemakkelijk.
Met opgedrukte traceringscode (batch-herkenning).