Retort clamps
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VL04700ST VL04710ST VL04720ST VL04740ST
JUCHVL04700STEA 14.9 EUR
JUCHVL04700ST JUCHVL04710ST JUCHVL04720ST JUCHVL04740ST
Retort clamps
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Steel, epoxy coated.
  • Rounded jaws
Certificaten: DIN 12 894