Microcentrifuges, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5452000.010 5453000.015
521-2638EA 1170 EUR
521-2638 521-2639
Microcentrifuges, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Centrifuge Microcentrifuges
Deze microcentrifuges zijn eenvoudig in het gebruik, ideaal voor onderzoek, werkstation en praktijkwerk.
  • Uitzonderlijk compact
  • Stabiel en stil
  • Afzonderlijke Short Spin-knop voor kort en gemakkelijk centrifugeren
  • Het deksel wordt automatisch geopend na afloop van het centrifugeren om de bedieningstijd in te korten
  • Zij bieden een heldere, digitale weergave van tijd en toerental
  • Timer instelbaar vanaf15 sec. tot 30 min. voor MiniSpin® en maximaal 99 min. voor MiniSpin® Plus
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een vastehoekrotor voor microbuisjes.